Drukuj
czerwień jądrowa trwała 94%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
211980010 211980050
ACRO211980010EA 218 PLN
ACRO211980010 ACRO211980050
czerwień jądrowa trwała 94%, czysty
czerwień jądrowa trwała
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red to bordeaux Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥92 %