N,N,3,5-Tetrametyloanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N,N-Dimethyl-3,5-xylidine, 3,5,N,N-Tetramethylaniline, 3,5-Dimethyl-N,N-dimethylaniline
L09266.06
L09266.14
L09266.06EA
312
PLN
L09266.06
L09266.14
N,N,3,5-Tetrametyloanilina ≥98%
N,N,3,5-Tetrametyloanilina
Purity: 98%
CAS No.: 4913-13-7
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.24
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Recognizable
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 1933736
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00008307
Formuła:
C₁₀H₁₅N Temp. Wrzenia: 226…228 °C Gęstość: 0,913 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008307 Numer CAS: 4913-13-7 Numer WE (dawny EINECS): 225-539-0 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |