1,2-Dietoksyetan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
L14283.AE
L14283.AP
L14283.AEEA
325
PLN
L14283.AE
L14283.AP
1,2-Dietoksyetan ≥98%
1,2-Dietoksyetan
Purity: 98%
CAS No.: 629-14-1
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.3920
Melting Point: -74°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1732917
UN No.: 1153
MDL No.: MFCD00009253
Formuła:
C₆H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 120…121 °C Temp. topnienia: –74 °C Gęstość: 0,842 Temp. Zapłonu: 19 °C (66 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009253 Numer CAS: 629-14-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-076-1 Jednostka: 1153 ADR: 3,II |