Drukuj
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-metylo-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropan-2-ol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-2-methylisopropanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
444014-10G 444014-5G
SIAL444014-10GEA 569 PLN
SIAL444014-10G SIAL444014-5G
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-metylo-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-metylo-2-propanol
Formuła: C₄H₄F₆O
Temp. Wrzenia: 60,5…61.5 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,484 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00039259
Numer CAS: 1515-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 216-155-4