Drukuj
L(-)-2-Amino-3-fenylo-1-propanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-Phenylalaninol, (S)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, L(-)-Phenylalaninol, H-Phenylalaninol, L(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
183870010 183870050 183870250
ACRO183870010EA 178 PLN
ACRO183870010 ACRO183870050 ACRO183870250
L(-)-2-Amino-3-fenylo-1-propanol 98%
L(-)-2-Amino-3-fenylo-1-propanol
Formuła: C₉H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 278 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 90…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004732
Numer CAS: 3182-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-674-4
Jednostka: 3259
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
Specific optical rotation -21° to -25° (22 °C, 589 nm) (c=1.2, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %