L(-)-2-Amino-3-fenylo-1-propanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-Phenylalaninol, (S)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, L(-)-Phenylalaninol, H-Phenylalaninol, L(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
A11586.03
A11586.06
A11586.14
A11586.03EA
218
PLN
A11586.03
A11586.06
A11586.14
L(-)-2-Amino-3-fenylo-1-propanol ≥98%
L(-)-2-Amino-3-fenylo-1-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 3182-95-4
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Melting Point: 89-94°
Beilstein Reference: 2208238
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00004732
Formuła:
C₉H₁₃NO Temp. Wrzenia: 278 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 89…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004732 Numer CAS: 3182-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 221-674-4 Jednostka: 3259 ADR: 8,III |