Drukuj
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd
Dostawca: Molekula
21689530-25G 21689530-5G
MOLE21689530-25GEA 3100 PLN
MOLE21689530-25G MOLE21689530-5G
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd
Formuła: C₉H₁₈O₅S
Temp. Wrzenia: 402 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00063273
Numer CAS: 367-93-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-703-0