Drukuj
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd ≥99% dla biologii molekularnej
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
0219402983 0219402990 0219402980 0219402991 0219402994 0219402995
ICNA0219402983EA 251 PLN
ICNA0219402983 ICNA0219402990 ICNA0219402980 ICNA0219402991 ICNA0219402994 ICNA0219402995
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd ≥99% dla biologii molekularnej
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd
Cell culture media component for use in molecular genetics. β-Galactoside inducer.
Storage temperature: -20°C
pH: 5.0 - 7.0 (4% aq soln)
Formuła: C₉H₁₈O₅S
Temp. Wrzenia: 402 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00063273
Numer CAS: 367-93-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-703-0