Drukuj
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd ≥99%, BioChemica®
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: IPTG
A1008.0005 A1008.0025 A1008.0050 A1008.0100
A1008.0005EA 697 PLN
A1008.0005 A1008.0025 A1008.0050 A1008.0100
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd ≥99%, BioChemica®
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd
Assay (HPLC): min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O: -28.5° - -34.5°
pH (5 %; H2O): 5.0 - 7.0
Dioxane: max. 0.0001 %
Water (K.F.): max. 1.0 %
Formuła: C₉H₁₈O₅S
MW: 238.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 402
Temp. topnienia: 109.5…110.5 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063273
Numer CAS: 367-93-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-703-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HPLC) min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O -28.5° - -34.5°
pH (5 %; H2O) 5.0 - 7.0
Dioxane max. 0.0001 %
Water (K.F.) max. 1.0 %