Drukuj
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd
Dostawca: Biotium
Synonim: IPTG
10021 10021-1 10021-2
10021.EA 293 PLN
10021. 10021-1 10021-2
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd
Formuła: C₉H₁₈O₅S
MW: 238.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 402
Temp. topnienia: 109.5…110.5 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00063273
Numer CAS: 367-93-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-703-0