Drukuj
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd 99% dla biochemii dioxane-free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
302790010 302790100 302790250
ACRO302790010EA 469 PLN
ACRO302790010 ACRO302790100 ACRO302790250
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd 99% dla biochemii dioxane-free
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd
Formuła: C₉H₁₈O₅S
Temp. Wrzenia: 402 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 105 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063273
Numer CAS: 367-93-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-703-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Dioxane ≤0.1 % (GC)