izopropylo-β-D-tiogalaktozyd ≥99% dioxane-free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21149.03
B21149.06
B21149.03EA
744
PLN
B21149.03
B21149.06
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd ≥99% dioxane-free
izopropylo-β-D-tiogalaktozyd
Purity: 99%
CAS No.: 367-93-1
Molecular Formula: C9H18O5S
Formula Weight: 238.30
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 109-115°
Beilstein Reference: 4631
Optical Rotation: -32° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00063273
Formuła:
C₉H₁₈O₅S Temp. Wrzenia: 402 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 109…115 °C Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00063273 Numer CAS: 367-93-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-703-0 |