Drukuj
deuterowany dimetylosulfotlenek (99.8% D) + 0,03% TMS for NMR spectroscopy
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
84113.0007EA 410 PLN
84113.0007 84113.0100 84113.0025 84113.0011
deuterowany dimetylosulfotlenek (99.8% D) + 0,03% TMS for NMR spectroscopy
deuterowany dimetylosulfotlenek
Formuła: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 189
Temp. topnienia: 20.2 °C
Gęstość: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002090
Numer CAS: 2206-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-617-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water Max. 0.02 %