Drukuj
kwas hipurowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Benzoyl amidoacetic acid, Benzoylaminoacetic acid, Bz-Gly-OH, Benzoyl glycocoll, 2-Benzamidoacetic acid, N-Benzoylglycine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20649.0100 8.20649.0500
8.20649.0100EA 214 PLN
8.20649.0100 8.20649.0500
kwas hipurowy, Sigma-Aldrich®
kwas hipurowy
Formuła: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Temp. Wrzenia: 399 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 271 °C
Gęstość: 1,308 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002692
Numer CAS: 495-69-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-806-3
Klasyfikacja Merck : 13,04735
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 3.26 g/l (20 °C)
Melting Point 188 - 190 °C
Molar Mass 179.17 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
pH 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)