Drukuj
kwas hipurowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Benzoyl amidoacetic acid, Benzoylaminoacetic acid, Bz-Gly-OH, Benzoyl glycocoll, 2-Benzamidoacetic acid, N-Benzoylglycine
150270050 150271000 150275000 150270025
ACRO150270050EA 184 PLN
ACRO150270050 ACRO150271000 ACRO150275000 ACRO150270025
kwas hipurowy 98%
kwas hipurowy
Formuła: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Temp. Wrzenia: 399 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 188…191 °C
Gęstość: 1,308 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002692
Numer CAS: 495-69-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-806-3
Klasyfikacja Merck : 13,04735
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 191 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C)
HPLC ≤1 % (Benzoic acid)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm