kwas hipurowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12690.0B
A12690.22
A12690.36
A12690.0BEA
1410
PLN
A12690.0B
A12690.22
A12690.36
kwas hipurowy ≥98%
kwas hipurowy
Purity: 98%
CAS No.: 495-69-2
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: 188-191°
Beilstein Reference: 1073987
Merck Reference: 14,4716
MDL No.: MFCD00002692
Formuła:
C₆H₅C(O)NHCH₂COOH Temp. Wrzenia: 399 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 188…191 °C Gęstość: 1,371 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002692 Numer CAS: 495-69-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-806-3 Klasyfikacja Merck : 14,4716 |