Drukuj
Paski 8 probówek PCR i paski z zakrętkami, Corning® Thermowell® GOLD, Corning
Dostawca: Corning
6542 6547 3740 3741 3742 3743 3748
734-1760EA 3000 PLN
734-1760 734-1765 732-5578 732-5579 732-5580 732-5581 732-5586
Paski 8 probówek PCR i paski z zakrętkami, Corning® Thermowell® GOLD, Corning
Probówki Probówki do PCR
Paski złożone z ośmiu 0,2 ml cienkościennych probówek z PP połączonych razem. Podwójne połaczenia miedzy są siadującymi probówkami zapobiegają nieumyślnemu rozerwaniu w czasie przygotowywania próbek. Probówki są zaprojektowane tak, by idealnie pasować do termocyklerów i optymalnie przewodzić ciepło. Wieczka Thermowell® GOLD są sprzedawane oddzielnie. Probówki są wolne od DNazy i RNazy oraz są autoklawowalne w 121°C.
The optically clear, 8-well flat cap strips feature an ultra-clear surface ideal for real-time PCR and fluorescent and luminescent applications.
Informacje do zamówienia: Assorted pack includes the following colours: blue, green, orange, red, violet, and yellow.