Drukuj
Płytki filtracyjne, 96-dołkowe, Corning® FiltrEX™, Corning
Dostawca: Corning
3504 3508 3510 3511 3505
732-5509EA 8490 PLN
732-5509 732-5511 732-5512 732-5513 732-5510
Płytki filtracyjne, 96-dołkowe, Corning® FiltrEX™, Corning
Mikropłytki Płytki filtracyjne
Płytki filtracyjne FiltrEX™ spełniają przemysłowe standardy dotyczące wymiarów. Sztywne ścianki boczne czynią płytki idealnymi do automatyzacji, a szeroki brzeg pomieści kod kreskowy. Każdy filtr jest wbudowany w płytkę na drodze procesu, który zapewnia 100% integralności każdej studzienki. Konstrukcja dyszy zapobiega wyciekaniu próbek i kontaminacji krzyżowej. Filtry z włókna szklanego mają wiele zastosowań, jak izolacja plazmidów, oczyszczanie DNA, oczyszczanie produktu PCR lub test na wiązanie receptor/ligand. Niskowiążąca hydrofilowa membrana PVDF może byc używana do oczyszczania lizatu, testów z kinazami białkowymi oraz separacji opartej na złożu lub ziarnach.