Drukuj
Butelki wagowe, szklane, BIBBY, Quickfit®, SCILABWARE
Dostawca: SciLabware
BIBBWB40/80EA 133 PLN
BIBBWB40/80 611-2566 BIBBWB25/40 BIBBWB30/60 BIBBWB50/30 BIBBWB30/50 BIBBWB35/30 BIBBWB35/70
Butelki wagowe, szklane, BIBBY, Quickfit®, SCILABWARE
Butelki i butle Naczynka wagowe
PYREX®, borosilicate glass.
  • Chemicznie obojętne szkło borokrzemianowe
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
  • Wybór butelek o niskiej lub wysokiej formie
Lightweight construction with ground glass stoppers. Complies with DIN 12605.