Drukuj
Docosanal 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H33924.MD H33924.03
H33924.MDEA 730 PLN
H33924.MD H33924.03
Docosanal 98%
Docosanal
Formuła: C₂₂H₄₄O
Temp. topnienia: 57…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07780595
Numer CAS: 57402-36-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Minimum 98