Drukuj
Aldehyd piwalinowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A15013.06 A15013.14 A15013.22
A15013.06EA 461 PLN
A15013.06 A15013.14 A15013.22
Aldehyd piwalinowy 95%
Aldehyd piwalinowy
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 74…76 °C
Temp. topnienia: 6 °C
Gęstość: 0,775
Temp. Zapłonu: –15 °C (5 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006962
Numer CAS: 630-19-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-134-6
Jednostka: 1989
ADR: 3,III