Drukuj
Empagliflozin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-(((S)-tetrahydrofuran-3-yl)oxy)benzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Jardiance
474590010 474592500
474590010.EA 1980 PLN
474590010. 474592500.
Empagliflozin 98%
Empagliflozin
Formuła: C₂₃H₂₇ClO₇
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22566222
Numer CAS: 864070-44-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %