Drukuj
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate, Octyl 2-Cyano-3,3-diphenylacrylate, 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic Acid 2-Ethylhexyl Ester, Octocrylene
474550250 474551000
474550250.EA 229 PLN
474550250. 474551000.
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate 98%
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Formuła: C₂₄H₂₇NO₂
Temp. Zapłonu: 230°C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00059260
Numer CAS: 6197-30-4
Numer WE (dawny EINECS): 228-250-8
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance clear colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %