Drukuj
2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid) 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
474500010 474500050
474500010.EA 1300 PLN
474500010. 474500050.
2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid) 90%
2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid)
Formuła: C₁₈H₂₀N₂O₆
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004247
Numer CAS: 1170-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-625-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light brown crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥88 %