Drukuj
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Azobenzene-4,4'-dicarboxylic Acid, 4,4'-Azodibenzoic acid, 4,4'-Azodibenzoic Acid, 4,4'-(Diazene-1,2-diyl)dibenzoic acid
474480010 474480050
474480010.EA 247 PLN
474480010. 474480050.
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid
Formuła: C₁₄H₁₀N₂O₄
Temp. Wrzenia: 541°C (760mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00496621
Numer CAS: 586-91-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-589-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance light yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %