Drukuj
3,4'-Diaminodiphenyl ether 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
474460010 474460050 474460250
474460010.EA 195 PLN
474460010. 474460050. 474460250.
3,4'-Diaminodiphenyl ether 98%
3,4'-Diaminodiphenyl ether
Formuła: C₁₂H₁₂N₂O
Temp. Wrzenia: 385°C (760mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036097
Numer CAS: 2657-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 220-190-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %