Drukuj
3,3'-Dihydroxybenzidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4,4'-Diamino-3,3'-dihydroxybiphenyl, 3,3'-Dihydroxy-4,4'-diaminobiphenyl, 4,4'-Diamino-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diol, Benzidine-3,3'-diol
474450010 474450050 474450250
474450010.EA 208 PLN
474450010. 474450050. 474450250.
3,3'-Dihydroxybenzidine 98%
3,3'-Dihydroxybenzidine
Formuła: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216.24 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039149
Numer CAS: 2373-98-0
Numer WE (dawny EINECS): 220-190-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %