Błękit anilinowy, rozpuszczalny w wodzie
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
474360050
474360250
474360050.EA
231
PLN
474360050.
474360250.
Błękit anilinowy, rozpuszczalny w wodzie
Błękit anilinowy
Formuła:
C₃₂H₂₅N₃Na₂O₉S₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036130 Numer CAS: 28631-66-5 Numer WE (dawny EINECS): 249-113-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | dark blue to dark brown powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
UV Lambda max | 590 to 610 nm (in dilute HCl) |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1 to 1.03 |