Drukuj
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Potassium 4-carboxy-2-oxobutanoate
474300050 474300250 474301000
474300050.EA 276 PLN
474300050. 474300250. 474301000.
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt 97%
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt
Formuła: C₅H₅KO₅
MW: 184.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064195
Numer CAS: 997-43-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-641-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %