Drukuj
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 100 cP 19-24% MeO - 7-12% Hydroxypropyl
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methocel K100, Hydroxypropyl methyl cellulose
474080010 474082500
474080010.EA 1570 PLN
474080010. 474082500.
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 100 cP 19-24% MeO - 7-12% Hydroxypropyl
Hydroxypropylmethylcellulose
Formuła: C₃H₈O₂·xCH₄O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131360
Numer CAS: 9004-65-3
Klasyfikacja Merck : 13,04868
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 80 to 120 cP (2% in water)