Primuline sodium salt
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
473420010
473420050
473420250
473420010.EA
242
PLN
473420010.
473420050.
473420250.
Primuline sodium salt
Primuline sodium salt
Formuła:
C₂₁H₁₄N₃O₃S₃Na Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005798 Numer CAS: 8064-60-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | yellow to brown powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
UV Lambda max | 350 to 370 nm (C=10,water) |
Molar extinction coefficient | ≥19000 (c=10, water) |