Drukuj
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
473260010 473261000
473260010.EA 2590 PLN
473260010. 473261000.
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258) 98%
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258)
Formuła: C₂₅H₂₄N₆O·3HCl
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012679
Numer CAS: 23491-45-4
Numer WE (dawny EINECS): 245-690-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤20 %
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (On dry substance)