2-Benzylbenzimidazole hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
473250010
473250050
473250010.EA
175
PLN
473250010.
473250050.
2-Benzylbenzimidazole hydrochloride 95%
2-Benzylbenzimidazole hydrochloride
Formuła:
C₁₄H₁₂N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00443659 Numer CAS: 1212-48-2 Numer WE (dawny EINECS): 214-921-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | white to beige powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Titration with HClO4 | ≥94 % |