AmberChrom™ chloride form 1x2 100-200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
473050025
473051000
473055000
473050025.EA
7710
PLN
473050025.
473051000.
473055000.
AmberChrom™ chloride form 1x2 100-200 mesh
AmberChrom™ chloride form
Formuła:
(C₁₀H₁₂·C₁₀H₁₀·C₈H₈·C₃H₉N)x Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00146763 Numer CAS: 69011-19-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | white to yellow beads |
Total exchange capacity | ≥0.6 eq/l (Cl form) |
Water retention capacity | 65 to 75 % (Cl form) |
Particle size | 100 to 200 mesh |