AmberChrom™ chloride form 1x8 100-200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
472960025
472961000
472965000
472960025.EA
6530
PLN
472960025.
472961000.
472965000.
AmberChrom™ chloride form 1x8 100-200 mesh
AmberChrom™ chloride form
Formuła:
(C₁₀H₁₂·C₁₀H₁₀·C₈H₈·C₃H₉N)x Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132718 Numer CAS: 69011-19-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | white to yellow beads |
Total exchange capacity | ≥1.2 eq/l (Cl form) |
Water retention capacity | 39 to 45 % (Cl form) |
Particle size | 100 to 200 mesh |