AmberChrom™ chloride form 1x2 50-100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
472940025
472941000
472945000
472940025.EA
9420
PLN
472940025.
472941000.
472945000.
AmberChrom™ chloride form 1x2 50-100 mesh
AmberChrom™ chloride form
Formuła:
(C₁₀H₁₂·C₁₀H₁₀·C₈H₈·C₃H₉N)x Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00146763 Numer CAS: 69011-19-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | white to yellow beads |
Total exchange capacity | ≥0.7 eq/l (Cl form) |
Water retention capacity | 65 to 75 % (Cl form) |
Particle size | 50 to 100 mesh |