AmberChrom™ hydrogen form 50WX8 200-400 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
472930025
472931000
472935000
472930025.EA
7050
PLN
472930025.
472931000.
472935000.
AmberChrom™ hydrogen form 50WX8 200-400 mesh
AmberChrom™ hydrogen form
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132726 Numer CAS: 69011-22-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | beige to green-beige to light brown beads |
Total exchange capacity | ≥1.7 eq/l (H form) |
Water retention capacity | 50 to 58 % (H form) |
Particle size | 200 to 400 mesh |