AmberChrom™ hydrogen form 50WX8 100-200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
472920025
472921000
472925000
472920025.EA
8110
PLN
472920025.
472921000.
472925000.
AmberChrom™ hydrogen form 50WX8 100-200 mesh
AmberChrom™ hydrogen form
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132726 Numer CAS: 69011-22-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | beige to green-beige to light brown beads |
Total exchange capacity | ≥1.7 eq/l (H form) |
Water retention capacity | 50 to 58 % (H form) |
Particle size | 100 to 200 mesh |