AmberChrom™ hydrogen form 50WX8 50-100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
472910025
472911000
472915000
472910025.EA
7340
PLN
472910025.
472911000.
472915000.
AmberChrom™ hydrogen form 50WX8 50-100 mesh
AmberChrom™ hydrogen form
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132726 Numer CAS: 69011-22-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | beige to green-beige to light brown beads |
Total exchange capacity | ≥1.7 eq/l (H form) |
Water retention capacity | 50 to 56 % (H form) |
Particle size | 50 to 100 mesh |