AmberChrom™ hydrogen form 50WX4 200-400 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
472900025
472901000
472905000
472900025.EA
6930
PLN
472900025.
472901000.
472905000.
AmberChrom™ hydrogen form 50WX4 200-400 mesh
AmberChrom™ hydrogen form
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132725 Numer CAS: 69011-22-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | orange to brown beads |
Total exchange capacity | ≥1.1 eq/l (H form) |
Water retention capacity | 64 to 72 % (H form) |
Particle size | 200 to 400 mesh |