Drukuj
Pheniramine maleate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine maleate
472670010 472670050
472670010.EA 261 PLN
472670010. 472670050.
Pheniramine maleate 98%
Pheniramine maleate
Formuła: C₂₀H₂₄N₂O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079250
Numer CAS: 132-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-051-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %