Drukuj
Potasu disiarczan 95%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
472460025 472465000
472460025.EA 1290 PLN
472460025. 472465000.
Potasu disiarczan 95%, czysty
Potasu disiarczan
Formuła: K₂O₇S₂
Gęstość: 2,51
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011385
Numer CAS: 7790-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-216-8
Jednostka: 2923
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 13,07749
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white adhering crystalline powder
Water ≤5.0 %
Titration with NaOH 94.0 to 106.0 %