Drukuj
N-Benzyl-9-(2-tetrahydropyranyl)adenine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
472121000 472125000
472121000.EA 1370 PLN
472121000. 472125000.
N-Benzyl-9-(2-tetrahydropyranyl)adenine 97%
N-Benzyl-9-(2-tetrahydropyranyl)adenine
Formuła: C₁₇H₁₉N₅O
Numer MDL: MFCD00056971
Numer CAS: 2312-73-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %