Drukuj
Lycorine HCl 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (1S,2S,3a1S,12bS)-2,3a1,4,5,7,12b-Hexahydro-1H-[1,3]dioxolo[4,5-j]pyrrolo[3,2,1-de]phenanthridine-1,2-diol hydrochloride, Lycorine hydrochloride
472080010 472082500
472080010.EA 1620 PLN
472080010. 472082500.
Lycorine HCl 98%
Lycorine HCl
Formuła: C₁₆H₁₇NO₄·HCl
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00243111
Numer CAS: 2188-68-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 208°C to 212°C
Loss on drying ≤5.0 % (105°C, 3 hrs)