Drukuj
Cymoxanil 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
472070050 472070250
472070050.EA 182 PLN
472070050. 472070250.
Cymoxanil 98%
Cymoxanil
Formuła: C₇H₁₀N₄O₃
Temp. Zapłonu: 100°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00137381
Numer CAS: 57966-95-7
Numer WE (dawny EINECS): 261-043-0
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02794
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow to orange to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 156°C to 164°C
Water ≤1 %