Drukuj
Lornoxicam 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
472050010 472050050
472050010.EA 394 PLN
472050010. 472050050.
Lornoxicam 98%
Lornoxicam
Formuła: C₁₃H₁₀ClN₃O₄S₂
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00866163
Numer CAS: 70374-39-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05603
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %