Drukuj
Heptaethylene glycol 90+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
472030010 472030050 472030250
472030010.EA 584 PLN
472030010. 472030050. 472030250.
Heptaethylene glycol 90+%
Heptaethylene glycol
Formuła: C₁₄H₃₀O₈
Temp. Wrzenia: 435°C (760mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002876
Numer CAS: 5617-32-3
Numer WE (dawny EINECS): 227-040-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance colorless to light yellow low melting mass
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥90.0 %