Drukuj
Neotame 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (S)-3-((3,3-Dimethylbutyl)amino)-4-(((S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)amino)-4-oxobutanoic acid, N-[N-(3,3-Dimethylbutyl)-L-alpha-aspartyl]-L-phenylalanine 1-Methyl ester, N-(N-(3,3-Dimethylbutyl)-L-alpha-aspartyl)-L-phenylalanine 1-methyl ester
471950010 471950050 471950250
471950010.EA 108 PLN
471950010. 471950050. 471950250.
Neotame 98%
Neotame
Formuła: C₂₀H₃₀N₂O₅
MW: 378.47 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09039056
Numer CAS: 165450-17-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 80°C to 88°C
Water ≤5 %