Drukuj
Kwas trifluorooctowy 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TFA
471670010 471670025 471670250 471671000 471675000
471670010.EA 2040 PLN
471670010. 471670025. 471670250. 471671000. 471675000.
Kwas trifluorooctowy 98%, pure
Kwas trifluoroctowy
Formuła: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 72°C (760mmHg)
Temp. topnienia: -15
Gęstość: 1.49
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004169
Numer CAS: 76-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-989-3
Jednostka: 2699
ADR: 8 I
Klasyfikacja Merck : 13,09754
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance colorless to light yellow clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Water ≤0.5 %