Drukuj
D-Galactono-1,4-lactone 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
471660010 471662500
471660010.EA 2530 PLN
471660010. 471662500.
D-Galactono-1,4-lactone 95%
D-Galactono-1,4-lactone
Formuła: C₆H₁₀O₆
Numer MDL: MFCD00065019
Numer CAS: 2782-07-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Optical rotation -70° to -80° (c=1 in water)
NMR ≥94 % Conforms